Fortfahren mit
37094
Rapamycin
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Sirolimus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 398,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H79NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
914.17
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 398,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
InChI key
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
General description
Rapamycin gehört zur Makrolid-Klasse der Antibiotika, die aus dem Bakterium Streptomyces hygroscopicus gewonnen werden. Zuerst wurde es als Antimykotikum eingesetzt. Später fand es jedoch auch als Immunsuppressivum und potenzielles Antikrebsmittel Anwendung. Es wirkt durch das Verhindern der Aktivität von Serin/Threonin-Kinase und die anschließende Blockierung der zytokingesteuerten T-Zellproliferation.
Application
Der Analysestandard kann wie folgt verwendet werden:
  • Elektrochemische Bestimmung von Rapamycin mit einer mit Bor dotierten Diamantelektrode und Differenzialpulsvoltammetrie (DPV) in humanen Urin-, Serum- und Blutproben
  • Gleichzeitige Bestimmung von sechs Immunsuppressiva aus Vollblutproben mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS) in Kombination mit einem modifizierten QuEChERS-Verfahren
Other Notes
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
553210R8781R0395
Rapamycin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
37094
Rapamycin
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rapamycin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Complications in Surgery (2006)
B cell activating factor (BAFF) selects IL-10? B cells over IL-10+ B cells during inflammatory responses
Ma N, et al.
Molecular Immunology, 85, 18-26 (2017)
Xing Liu et al.
Journal of virology, 93(17) (2019-06-14)
The Us11 protein encoded by herpes simplex virus 1 (HSV-1) functions to impair autophagy; however, the molecular mechanisms of this inhibition remain to be fully established. Here, we report that the Us11 protein targets tripartite motif protein 23 (TRIM23), which
Global Trade Item Number
SKUGTIN
37094-10MG04061831833744
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How does one take this product? Ingestion or injection?
    1 answer
    1. This product is intended for use as an analytical standard and may not be used for therapeutic or diagnostic purposes for humans or animals.