Merck
R0395
Sigma-Aldrich
Rapamycin
Rapamycin from Streptomyces hygroscopicus
from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), powder, mTOR inhibitor
Synonym(e):
23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontin, AY 22989, Sirolimus
Größe auswählen
1 MG
€ 372,00
€ 372,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 372,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C51H79NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
914.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 372,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Rapamycin aus Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), powder
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white
Löslichkeit
ethanol: 2 mM
DMSO: soluble
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
yeast
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
InChIKey
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Angaben zum Gen
human ... FKBP1A(2280)
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Makrolid
Rapamycin wird aus Streptomyces hygroscopicus gewonnen. Es kann die Virusreplikation hemmen. Dieses natürliche antimykotische Antibiotikum ist ein bewährtes Anti-Aging-Mittel. Rapamycin hemmt mTORC1 signifikant, unabhängig vom Alter.[1] Es unterdrückt die Aktivität der Proteinkinase C und verbessert den Ionentransport in A6-Zellen. Es unterdrückt zudem die Immunantwort in Membran- und Cytosolpräparaten.[2] Darüber hinaus hat es spezifische Auswirkungen auf die Translation endogener mRNA und hemmt die Translation von 5′TOP-mRNA, indem es die Aktivierung von p70s6k im Signalweg blockiert. Rapamycin weist antineoplastische Eigenschaften auf.
Anwendung
Rapamycin von Streptomyces hygroscopicus wird wie folgt verwendet:
  • zur Behandlung von BV2-Zellen oder BV2-LC3-Zellen für den Autophagie-Assay[3]
  • als Autophagie-Aktivator in den mesenchymalen Stammzellen des Knochenmarks (BM-MSCs), die mit einem Lentivirus-Träger kleiner interferierender RNA für FOXO3 (siFOXO3) transfiziert wurden, um die Auswirkungen des Forkhead-Box-Proteins O3 (FOXO3) auf die Autophagie von BM-MSCs zu untersuchen[4]
  • zur Vorinkubation von Villi, um die Signalgebung von Komplex 1 des Zielmoleküls von Rapamycin in Säugetieren (mTORC1) zu hemmen[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Ein makrocyclisches Trienantibiotikum, das an das molekulare Ziel von Rapamycin (mTOR) bindet und dieses hemmt. Es bildet einen Komplex mit FKBP12, der an das molekulare Ziel von Rapamycin (mTOR) bindet und dieses hemmt. Rapamycin ist ein potentes Immunsuppressivum und besitzt eine krebsbekämpfende Wirkung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist auf der Seite PKB/Akt im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Activation of autophagy pathway suppresses the expression of iNOS, IL6 and cell death of LPS-stimulated microglia cells
Han HE, et al.
Biomolecules & Therapeutics, 21, 21-21 (2013)
Rapamycin inhibits protein kinase C activity and stimulates Na+ transport in A6 cells
Rokaw MD, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 271, 32468-32473 (1996)
FOXO3 is targeted by miR-223-3p and promotes osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells by enhancing autophagy
Long C, et al.
Human Cell : Official Journal of Human Cell Research Society (2021)
Rapamycin for longevity: opinion article
Blagosklonny, Mikhail V
Aging (Albany. NY.), 11, 8048-8048 (2019)
Line Heylen et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 60(10), 1505-1511 (2015-02-15)
Transplant recipients are at risk for invasive aspergillosis (IA), associated with a significant mortality rate. Renal transplant-specific risk factors have not been established. Forty-one adult kidney transplant recipients diagnosed with proven or probable IA from 1995 through 2013 were identified
Artikel
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What are the extinction coefficient values for Product R0395, Rapamycin, solutions?
    1 answer
    1. The E1% extinction coefficient values in 95% ethanol at 267 nm, 277 nm and 288 nm have been reported and are listed in the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  3. What is the solubility of Product R0395, Rapamycin?
    1 answer
    1. Rapamycin is soluble in DMSO and in methanol (each at 25 mg/mL) and in ethanol  (2 mM). It is insoluble in water. Additional solubility information is in the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  4. How should we store solutions of Product R0395, Rapamycin?
    1 answer
    1. Rokaw, M.D. et al. J. Biol. Chem. 271, 32468 (1996) described storage of a 2 mM solution of rapamycin in ethanol at -70 °C which was diluted into serum-free media before use. Unless otherwise noted for other solvents, it may be best to prepare solutions fresh and protected from light. Please refer to our product information sheet at our website.
      Helpful?
  5. What is the shelf life of Product R0395, Rapamycin, as received?
    1 answer
    1. The product has a recommended retest date of 2 years but the actual recommended retest date for each lot is on the Certificate of Analysis.  We guarantee the quality of the product through this date for unopened bottles stored at -20 °C.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review