Fortfahren mit
32222-M
Dichlormethan
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.9% (GC)
Synonym(e):
Methylenchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-838-9
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
reag. ISO
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
10-60 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.00002% free chlorine (Cl), ≤0.0005% formaldehyde, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.01% chloroform (GC), ≤0.01% tetrachloromethane (GC), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.05% ethanol (GC)
refractive index
n20/D 1.4235-1.4245, n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.320-1.330 g/L at 20 °C, 1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
SMILES string
ClCCl
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.10 ppm, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.50 ppm, Li: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.10 ppm, Na: ≤0.50 ppm, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 ppm, Zn: ≤0.1 mg/kg
suitability
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Dichlormethan wurde als Lösungsmittelmedium für Dipyridin-Chrom(VI)oxid getestet. Die Löslichkeit wurde mit 12,5 g/100 mL angegeben. Es wurde festgestellt, dass die offensichtliche Adsorptionskonstante der mit TiO2 beladenen Aktivkohle für Dichlormethan umgekehrt proportional zur Menge des geladenen TiO2 ist.
Application
Dichlormethan kann als Lösungsmittel zur Herstellung von Stammlösungen von Carotinoiden verwendet werden.[1] Es kann als Lösungsmittel bei der Synthese von Dünnfolien auf Polylactid-Basis (PLA) verwendet werden.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
24233-M676853320269
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.320-1.330 g/L at 20 °C, 1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.318-1.322 g/mL at 25 °C, 1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Re et al.
Free radical biology & medicine, 26(9-10), 1231-1237 (1999-06-25)
A method for the screening of antioxidant activity is reported as a decolorization assay applicable to both lipophilic and hydrophilic antioxidants, including flavonoids, hydroxycinnamates, carotenoids, and plasma antioxidants. The pre-formed radical monocation of 2,2'-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS*+) is generated by oxidation
V Melissinaki et al.
Biofabrication, 3(4), 045005-045005 (2011-09-21)
This study reports on the production of high-resolution 3D structures of polylactide-based materials via multi-photon polymerization and explores their use as neural tissue engineering scaffolds. To achieve this, a liquid polylactide resin was synthesized in house and rendered photocurable via
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32222-2.5L-M04061841186144
32222-1L-M04061841186137
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf