Wichtige Dokumente
676853
Dichlormethan
ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Synonym(e):
Methylenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Enthält
40-150 ppm amylene as stabilizer
Expl.-Gr.
22 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
Abdampfrückstand
≤0.002%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Synthesis of Remdesivir Derivate as a Generation of Anti-COVID-19 Drugs Through Acetylation Reactions.: This study involves the synthesis of a derivative of Remdesivir, aiming to enhance anti-COVID-19 activity through acetylation. Dichloromethane plays a critical role in the solvent system used during synthesis, impacting the reaction conditions and outcomes (Sumardi et al., 2023).
- Antioxidant potentials of extracts from different parts of Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau.: Investigates the antioxidant properties of various extracts from Clinacanthus nutans, where dichloromethane is utilized for the extraction process. This research highlights dichloromethane′s efficiency in isolating antioxidant compounds from plant materials (Duy Dang K et al., 2024).
- Correlation between intestinal toxicity and composition changes of toxic parts from Euphorbia ebracteolata before and after Terminalia chebula soup processing: Discusses changes in toxic components of Euphorbia ebracteolata post-processing. Dichloromethane is critical for extracting and analyzing these components, demonstrating its importance in toxicological assessments (Lin WH et al., 2024).
- Isolation of a Marker Olean-12-en-28-butanol Derivative from Viscum continuum E. Mey. Ex Sprague and the Evaluation of Its Antioxidant and Antimicrobial Potentials.: Focuses on isolating specific compounds from Viscum continuum using dichloromethane, illustrating its utility in pharmacognosy for identifying bioactive substances (Mapfumari et al., 2024).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tanguay JF, et al.