Merck
24233-M
Sigma-Aldrich
Dichlormethan
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Synonym(e):
Methylenchlorid
Größe auswählen
1 L
€ 43,50
2.5 L
€ 87,90
€ 43,50
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 43,50
2.5 L
€ 87,90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
Beilstein:
1730800
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99% (GC)
bp:
39.8-40 °C (lit.)
Dampfdruck:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
€ 43,50
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Enthält
~25 mg/L amylene as stabilizer
Expl.-Gr.
22 %
Verunreinigungen
residual solvents, complies
≤0.0001% free chlorine (Cl)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% trichloromethane (GC)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2.0% ethanol (GC)
Abdampfrückstand
≤0.002%
Brechungsindex
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.318-1.322 g/mL at 25 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0003%
Eignung
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dichlormethan wurde als Lösungsmittelmedium für Dipyridin-Chrom(VI)-Oxid getestet. Die Löslichkeit wurde als 12,5 g/100 ml angegeben.[1] Die Rolle der Menge an TiO2-Beladung auf Aktivkohleträger bei der Dichlormethan-Photodissoziation wurde untersucht.[2]
Anwendung
Dichlormethan kann als Lösungsmittel zur Herstellung von Stammlösungen von Carotinoiden verwendet werden.[3] Es kann als Lösungsmittel bei der Synthese von Dünnfolien auf Polylactid-Basis (PLA) verwendet werden.[4]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Re et al.
Free radical biology & medicine, 26(9-10), 1231-1237 (1999-06-25)
A method for the screening of antioxidant activity is reported as a decolorization assay applicable to both lipophilic and hydrophilic antioxidants, including flavonoids, hydroxycinnamates, carotenoids, and plasma antioxidants. The pre-formed radical monocation of 2,2'-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS*+) is generated by oxidation
V Melissinaki et al.
Biofabrication, 3(4), 045005-045005 (2011-09-21)
This study reports on the production of high-resolution 3D structures of polylactide-based materials via multi-photon polymerization and explores their use as neural tissue engineering scaffolds. To achieve this, a liquid polylactide resin was synthesized in house and rendered photocurable via