Fortfahren mit
318604
Ammoniumchlorid-ammoniumhydroxid-Puffer -Lösung
in H2O
Synonym(e):
Ammonium Buffer Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161705
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
composition
NH4Cl, 1 wt. % , NH4OH, 4 wt. % (pH 10 to 11)
concentration
in H2O
pH
10-11
density
0.99 g/mL at 25 °C
SMILES string
N.N.O.Cl
InChI
1S/ClH.2H3N.H2O/h1H;2*1H3;1H2
InChI key
XEXFVRMLYUDDJY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium chloride-ammonium hydroxide buffer solution may be used to crystallize proteins.
Biochem/physiol Actions
Ammonium chloride is the salt component of ammonium chloride-ammonium hydroxide buffer system that completely inhibits the BVDV infection of MDBK cells when present at a concentration of 50 mM .[1] Viruses treated with ammonium chloride (NH4Cl) results in loss of infectivity because it neutralizes the pH of endosome. Hence, viruses with low pH-dependent fusion activity became incapable to fuse their envelope with endosomal membrane.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3388189035883264
concentration
in H2O
concentration
28% NH3 in H2O
concentration
1 M, ~1.0 M in H2O
concentration
1 M in H2O, 238 g/L HEPES in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
10-11
pH
11.7 (20 °C)
pH
7.0
pH
5.5±0.5
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C
density
1.002 g/mL at 20 °C
density
1.07 g/mL at 20 °C
composition
NH4Cl, 1 wt. %
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
318604-500ML04061826694527
318604-2L04061826694510
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf