Fortfahren mit
83264
HEPES solution
1 M in H₂O, liquid
Synonym(e):
HEPES -Lösung, N-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-N′-(2-ethansulfonsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,80
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 338,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 95,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HEPES-Pufferlösung, 1 M in H2O
form
liquid
Quality Segment
concentration
1 M in H2O, 238 g/L HEPES in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
5.5±0.5
useful pH range
6.8-8.2
density
1.07 g/mL at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES wurde als einer der besten für die biologische Forschung erhältlichen Allzweckpuffer beschrieben. Bei einem biologischem pH-Bereich ist das Molekül zwitterionisch und als Puffer wirksam im Bereich von 6,8 bis 8,2 pH. HEPES wird in vielfältigen Anwendungen, einschließlich Gewebekulturen, eingesetzt. Es wird häufig zur Pufferung von Zellkulturmedien in Luft eingesetzt. HEPES findet Anwendung in in-vitro-Experimenten auf Mg.
Application
Anwendung von HEPES:
  • Als Bestandteil von SAPI-Medium zur Kultivierung von S. Typhymurium-Inokulum
  • Zur Herstellung von Differenzierungsmedium für PC12-Zellen. Darüber hinaus ist es ein Bestandteil des Kulturmediums RPMI.
  • Als Komponente des Sezierpuffers zur Kultivierung von kortikalen Neuronen der Ratte
  • Zusammen mit MgCl2, KCl und Spermin in hypotonem Puffer bei der mGRASP-Methode zur Detektion von Säugetier-Synapsen
  • Als Komponente von Danieu′s Aquariumwasser für die Zubereitung von Agarose-Gel
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3537H0887H0887
concentration
1 M in H2O, 238 g/L HEPES in H2O
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
5.5±0.5
pH
5.0-6.0
pH
7.0-7.6
pH
7.0-7.6
density
1.07 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.1 g/cm3
density
1.1 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES-Pufferlösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can the pH be raised from 5.5 to 8.3?
    1 answer
    1. To increase the pH from 5.5 to 8.3, you can use 0.1 M NaOH.
      Helpful?
  4. 해당 HEPES buffer solution 에 HEPES 분자 외에 다른 salt 들 (ex. Na, K 등) 은 없는 상태인가요? 단순히 물에 HEPES 분자가 풀려있는 상황인지 궁금합니다.
    1 answer
    1. This product is comprised only of HEPES in water. There are no other salts or additives present in the material.