Fortfahren mit
90358
Triethylammonium-acetat-Puffer
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Synonym(e):
Triethylammoniumacetat-Puffer, Pufferlösung 1 M pH 7.0 (flüchtig)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
0.95—1.05 mol
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
dry at room temperature
concentration
1 M, ~1.0 M in H2O
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.357
pH
7.0
6.1
density
1.002 g/mL at 20 °C
suitability
suitable for chromatography, suitable for protein modification, suitable for separation of small nucleic acid fragments
application(s)
advanced drug delivery
detection
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethylammonium- acetat, auch als TEAA bezeichnet, ist ein flüchtiger Puffer, der häufig als Puffer bei verschiedenen biochemischen und biologischen Anwendungen verwendet wird, insbesondere bei der Peptidforschung und in der Proteomik. Es wird häufig als Ionenpaarungsreagenz in der chromatographischen Trennung von Oligonukleotiden verwendet und spielt eine wichtige Rolle in Pufferlösungen für die Oligonukleotid-Synthese und -Aufreinigung.
Application
Anwendungsgebiete von Triethylammoniumacetat:
  • Als Puffer in der Proteomik[1]
  • Als Bestandteil der mobilen Phase zur Trennung von Nukleotidzuckern[2]
  • Als Puffer für die Trennung von Glykopeptiden in der Proteomik
Features and Benefits
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Biologie und Biochemie
  • Gebrauchsfertige Lösung verkürzt die Vorbereitungszeit
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
90360T740890362
assay
0.95—1.05 mol
assay
-
assay
-
assay
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
1 M, ~1.0 M in H2O
concentration
~1.0 M in H2O
concentration
1.0 M
concentration
1 M in H2O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
advanced drug delivery
detection
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
microbiology
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylammonium-acetat-Puffer
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is this product HPLC grade?
    1 answer
    1. This triethylammonium acetate buffer is not tested for use in HPLC on a lot to lot basis. However, this solution has been used successfully in HPLC analysis of oligonucleotides. Please see the link below to review a publication from Analytix Reporter:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/large-molecule-hplc/oligonucleotide-standard-mix-analysis
      Should an HPLC-qualified product be preferred, note that product 69372 is tested for suitability in HPLC on a lot to lot basis. Please see the following link to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/69372
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Hi, I want to purchase triethylammonium acetate solid, but it's not available. I wonder if this TEAA buffer made of pure TEAA, or is there anything else added to adjust the pH? Please let me know about other chemical content in this product. Thank you.
    1 answer
    1. This product is a 1M solution in water. Triethylammonium acetate is a mixture of triethylamine and acetic acid. The purity of the specific starting materials is not reported. However, the molarity is confirmed and reported in the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/90358#product-documentation