Fortfahren mit
28514
Methylenblau Hydrat
≥95% (calc. to the dried substance)
Synonym(e):
Basisch blau 9 Monohydrat; Methylenblau (hydrat)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.85 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-515-2
Beilstein/REAXYS Number:
3599847
MDL number:
€ 71,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (calc. to the dried substance)
form
powder
impurities
≤1% insoluble in ethanol
loss
≤22% loss on drying, 105 °C
color
very dark green
solubility
ethanol: insoluble ≤1%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
General description
Methylenblau ist Bis(dimethylamino)phenothiazinhydrochlorid (Tetramethylthionin),
C16H18N3SCl. Es handelt sich dabei um einen in der Pharmakologie und Mikrobiologie wichtigen basischen histologischen Farbstoff. Die heterozyklische aromatische Chemikalie ist ein dunkelgrünes, festes Pulver, das in wässriger Lösung zu Blau umschlägt. Methylenblau wird für histologische und bakteriologische Färbungen sowie als Bestandteil der Wright-Färbung getestet.
Application
Methylenblau wird verbreitet für verschiedene Routinefärbungen verwendet, z. B. Mallory-Phloxin-Methylenblau an Paraffinschnitten von in Zenkerflüssigkeit fixiertem Gewebe zur Kernfärbung und zur Bakterienfärbung in Milch. Es eignet sich auch zur Herstellung von mehrfarbigem Methylenblau, das zur Herstellung von Romanowsky-Färbungen verwendet wird. Methylenblauhydrat wird auch für Folgendes verwendet:
    bei der Herstellung von Methylenblau(MB)-Lösung
  • zum Färben von Zymogrammen
  • zum Markieren der Injektionsstelle an Gewebeschnitten
  • zur Vorbehandlung von Mäusen mittels oraler Sondenfütterung zur Untersuchung seiner Wirkungen auf lärmbedingte Schwerhörigkeit
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
66720M4159M9140
color
very dark green
color
green to dark green
color
-
color
dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
ethanol: insoluble ≤1%
solubility
ethanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 1 mg/mL (dark blue)
solubility
H2O: 4mg/4ml
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylenblau Hydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wei Guo et al.
Acta pharmacologica Sinica, 41(3), 423-431 (2019-06-15)
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) is emerging as a promising therapeutic target for the treatment of malignant tumors characterized by dysregulated tryptophan metabolism. However, the antitumor efficacy of existing small-molecule IDO1 inhibitors is still unsatisfactory, and the underlying mechanism remains largely
Paul J Derry et al.
Nanoscale, 11(22), 10791-10807 (2019-05-28)
Previously, our group reported on the promising efficacy of poly(ethylene glycol)-hydrophilic carbon clusters (PEG-HCCs) to work as broadly active and high capacity antioxidants in brain ischemia and injury models including stroke and traumatic brain injury coupled with hemorrhagic shock. PEG-HCCs
Global Trade Item Number
SKUGTIN
28514-1KG04061826714058
28514-100G04061826259559
28514-500G04061833646274
Questions
  1. Are any of the methylene blue products considered API or suitable for use in manufacturing medical devices? The products offered for sale are for Research Use Only or for In Vitro Diagnostic Testing? Additionally, what are the differences between methylene blue chloride and methylene blue zinc chloride double salt offered?
    1 answer
    1. None of the methylene blue products are considered API or suitable for use in manufacturing medical devices. They are offered for Research Use Only or for In Vitro Diagnostic Testing. Methylene blue is offered as methylene blue chloride and as a methylene blue zinc chloride double salt, each with slightly different formulas and molecular weights. Methylene blue chloride is the form of the dye used in most biological staining applications and medicinal uses. It is recommended to source methylene blue from approved pharmaceutical suppliers, especially considering the availability of methylene blue USP grade.