Fortfahren mit
M9140
Methylenblau
Dye content, ≥82%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
Rhodulinreinblau 9G, 3,7-Bis-(dimethylamino)-phenazathioniumchlorid, Tetramethylthionin-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.85 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-515-2
MDL number:
Colour Index Number:
52015
Beilstein/REAXYS Number:
3599847
€ 87,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methylenblau, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥82%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
solubility
H2O: 4mg/4ml
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)C1=CC=C2C(SC(C3=N2)=CC(C=C3)=[N+](C)C)=C1.[H]O[H].[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
General description
Methylenblau ist eine Verbindung, die in Form von Kristallen oder Kristallpulver auftritt und einen bronzeartigen Glanz besitzt.Es ist löslich in Wasser und Chloroform und teilweise löslich in Alkohol. Es ist ein photoaktiver Farbstoff und gehört zur Gruppe der Phenothiazine.
Application
Methylenblau hat folgende Anwendungen:
  • Färbung von Vaginalzellen[1]
  • Herstellung von wässriger Protein-Färbelösung
  • Evaluierung des Zellüberlebens mittels Färbung
Zertifiziert für den Einsatz in Mallorys Phloxin-Methylenblau-Färbung; Levine & Black-Färbung für Bakterien in Milch; Wright-Färbung für Blutausstriche
Biochem/physiol Actions
Methylenblau wird als bakteriologischer Farbstoff und Indikator verwendet. Es vermittelt die Inaktivierung von umhüllten Viren in Plasma bei Exposition gegenüber sichtbarem Licht. Es ist ein Inhibitor von Stickoxid-Synthase und Guanylatcyclase. Außerdem spielt es in der Medizin eine wichtige Rolle als Antimalariamittel, als reduzierendes Mittel bei Methämoglobinämie und als Induktor der Apoptose von Krebszellen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR3838142800866720
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
dark green
color
-
color
-
color
green to dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
solubility
H2O: 4mg/4ml
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylenblau
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Is this ingredient suitable for use as a redox indicator? What is the main difference compered to that used as an indicator?
    1 answer
    1. Yes, in addition to biological stain applications, Methylene Blue is also commonly used as a redox indicator. Oxidized solutions will appear blue in color and will turn colorless when mixed with a reducing agent. A reduced or clear solution will turn blue when exposed to an oxidizing agent. Methylene blue is considered a basic dye, but not commonly used as an pH indicator. Methyl Blue, which is a chemically different compound, is more commonly used as a pH indicator. Please see the link below to review this compound:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/95290
      Helpful?
  2. Which is the granulometry of this powder?
    1 answer
    1. The quality control testing only requires that the methylene blue powder appear as a powder. There is no requirement to define the powder as either coarse, medium or fine powder.
      Helpful?
  3. Is there any information available on ammonium molybdate's role in fixing methylene blue dye?
    1 answer
    1. There is no information available regarding the use of ammonium molybdate for mixing methylene blue staining.
      Helpful?
  4. Are various powdered methylene blues suitable for marking brain regions in live mice? There are issues visualizing it after staining, suspected due to outdated methylene blue. Assistance is required in choosing the right type for preparation for identifying specific brain regions.
    1 answer
    1. There is no mention of which methylene blue has been problematic. Biological dyes usually lack expiration dates. The recommended catalog number is M9140, which is certified by the Biological Stain Commission (BSC) for staining nuclei blue using paraffin sections and for staining bacteria in milk. Other applications of Methylene Blue include staining white blood cells in Wright Stain, oversight staining, supra vital staining, and staining nerves, nerve fibers, neuronal processes, live non-neuronal cells, tumors, and as a surgical marker.Fresh and aged dyes can yield different reactions. Effective solutions may need fresh preparation. Some dyes have set expiration dates due to deterioration. While using two blue dyes is unusual; thionin is commonly used for Nissl staining.
      Helpful?
  5. Is there any testing conducted for lead and other heavy metals in any of the available methylene blue products?
    1 answer
    1. Medicinal grade and food grade dyes are likely to undergo testing for lead and other heavy metals. It is unlikely that Methylene Blue is offered as a food grade dye. M9140 is not subjected to testing for lead and other heavy metals because it is not intended for human or veterinary use.
      Helpful?
  6. How can Methylene blue, Product M9140, be used?
    1 answer
    1. Probably its most important application is as an in vitro diagnostic bacteriology, cytology, hematology, and histology stain. Methylene Blue serves as a precursor to the Methylene Azures and as a component of the various Ramanowsky-type blood stains (Wright, Leishman, Giemsa and others). While pure Methylene Blue is not a good nuclear stain, it readily undergoes oxidative demethylation to form the various Methylene Azures, which are good nuclear stains.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. How is dye content determined for Methylene blue, Product M9140?
    1 answer
    1. Dye content is determined spectrophotometrically by noting the dye's absorbance peak, which is typically near 665 nm, or by calculating the ratio of the absorbances at 650 nm over 680 nm. (The dye exhibits smaller peaks at approximately 292 and 246 nm).
      Helpful?
  9. What is the solubility of Methylene blue, Product M9140?
    1 answer
    1. The product is soluble in water at 50 mg/mL, EGME at 60 mg/mL and ethanol at 70 mg/mL. EGME is an abbreviation for ethylene glycol monomethyl ether, also known as 2-methoxyethanol or methyl cellosolve.