Fortfahren mit
66720
Methylenblau Hydrat
purum p.a., suitable for microscopy, ≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.85 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-515-2
Beilstein/REAXYS Number:
3599847
MDL number:
€ 65,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
form
powder
mol wt
319.85 g/mol (anhydrous basis)
concentration
≤100% (Methylthioninium chloride hydrate)
color
green to dark green
solubility
ethanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
λmax
656-666 nm in water
suitability
suitable for microscopy
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
General description
Methylenblau (MB) ist ein basischer histologischer Farbstoff.
Application
Methylenblauhydrat wird für Folgendes verwendet:
  • bei der Zubereitung von Methylenblau-Lösung (MB) zum Einfärben von Zymogrammen
  • zur Markierung der Injektionsstelle bei Gewebeschnitten
  • zur Vorbehandlung von Mäusen mittels oraler Sondenfütterung zur Untersuchung seiner Wirkungen auf lärmbedingte Schwerhörigkeit
Biochem/physiol Actions
Methylenblau (MB) spielt in der Mikrobiologie und Pharmakologie eine wichtige Rolle. Es wird hauptsächlich zur Färbung von lebenden Organismen und bei der Behandlung von Methämoglobinämie verwendet. MB kann als möglicher und sicherer Vasokonstriktor in Betracht gezogen werden. Es findet diverse Anwendung in der Textil-, Papier- und Haarfärbemittelbranche.
Other Notes
Kann bis zu 22 % Wasser enthalten
Über die Effizienz von Methylenblau (MB) im Vergleich zur Persulfat-Katalyse von Polyacrylamidgelen, wie durch Kapillarzonenelektrophorese untersucht[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M41591428008M1800900
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
color
green to dark green
color
-
color
-
color
-
concentration
≤100% (Methylthioninium chloride hydrate)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
solubility
ethanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 1 mg/mL (dark blue)
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylenblau Hydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Attenuation of noise-induced hearing loss using methylene blue
Park JS, et al.
Cell Death & Disease, 5(4), e1200-e1200 (2014)
Preparation and analysis of crude autolytic enzyme extracts from Staphylococcus aureus
Vaz F, et al.
Bio-protocol, 5(3), e1687-e1687 (2015)
S Caglio et al.
Electrophoresis, 14(10), 997-1003 (1993-10-01)
The efficiency of a novel method of photopolymerization, based on photoinitiating the reaction with methylene blue (MB), in presence of a redox couple (sodium toluenesulfinate and diphenyliodonium chloride), vs, the conventional persulfate--N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine redox couple was investigated as a function of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
66720-500G04061832734606
66720-100G04061835183906
66720-25G04061835183913