Fortfahren mit
25666
Chloroform – Isoamylalkohol-Gemisch
24:1, ≥99.5%, for molecular biology, BioUltra
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,20
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 316,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
ND.02
MDL number:
Assay:
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
GC/GC: suitable
€ 85,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chloroform – Isoamylalkohol-Gemisch, BioUltra, Molecular Biology, 24:1, ≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
form
liquid
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% free alkali (as NH3)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.15, λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O.CHCl3/c1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
BKHZIBWEHPHYAI-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Mischung aus Chloroform und Isoamylalkohol im Verhältnis 24:1 (v/v)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
256687761977617
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ChIP: suitable, DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable
assay
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
assay
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, ≤0.001% free alkali (as NH3), phosphatases, none detected
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% free alkali (as NH3)
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Justine Cheval et al.
mSphere, 4(3) (2019-06-07)
The use of high-throughput sequencing (HTS) to identify viruses in biologicals differs from current molecular approaches, since its use enables an unbiased approach to detection without the need to design specific primers to preamplify target sequences. Its broad range of
Iris E M de Jong et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 69(4), 1719-1734 (2018-12-07)
Peribiliary glands (PBG) are a source of stem/progenitor cells organized in a cellular network encircling large bile ducts. Severe cholangiopathy with loss of luminal biliary epithelium has been proposed to activate PBG, resulting in cell proliferation and differentiation to restore
Montserrat Saladié et al.
Frontiers in microbiology, 11, 572504-572504 (2020-10-31)
In recent years the study of the commensal microbiota is driving a remarkable paradigm shift in our understanding of human physiology. However, intrinsic technical difficulties associated with investigating the Microbiomics of some body niches are hampering the development of new
Global Trade Item Number
SKUGTIN
25666-500ML04061838260758
25666-100ML04061838260741
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf