Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,20 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 325,00 |
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
form
liquid
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% free alkali (as NH3)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.07
SMILES string
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O.CHCl3/c1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
BKHZIBWEHPHYAI-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) ChIP: suitable, DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable | technique(s) - |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| assay ≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC) | assay ≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| UV absorption λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.07 | UV absorption λ: 260 nm Amax: 0.15, λ: 280 nm Amax: 0.1 | UV absorption - | UV absorption λ: 330 nm Amax: 0.2, λ: 405 nm Amax: 0.1, λ: 510 nm Amax: 0.1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform – Isoamylalkohol-Gemisch
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?