Fortfahren mit
21360
(+)-Campher-10-sulfonsäure
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
(+)-β-Camphersulfonsäure, (1S)-Campher-10-sulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,30
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.30
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-554-1
Beilstein/REAXYS Number:
2809675
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
€ 55,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
optical activity
[α]20/D +21.5±1°, c = 10% in H2O
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
functional group
ketone, sulfonic acid
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Application
(+)-Camphor-10-sulfonic acid may be used as a starting material to synthesize 10-iodocamphor. (±)-S-methyl-S-phenylsulfoximine can be resolved using it as a chiral resolving agent to form the (-)-form in high enantiomeric purity. Polyaniline (PAni) doped with (+)-camphor-10-sulfonic acid forms electrically conductive polymer nanofibers, which are excellent ammonia gas sensors.
Other Notes
Reagenz für die Auflösung von Basen; Verwendung als Additiv zur mobilen Phase bei LC-Trennungen[1]; Reagenz für die Kristallisations-induzierte asymmetrische Transformation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
213658609017927
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
~289 °C (dec.)
form
solid
form
-
form
powder or crystals
form
solid
grade
purum
grade
purum
grade
puriss. p.a.
grade
-
optical activity
[α]20/D +21.5±1°, c = 10% in H2O
optical activity
[α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)