Fortfahren mit
21365
(−)-Campher-10-sulfonsäure
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
(1R)-(−)-Campher-10-sulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.30
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-817-9
Beilstein/REAXYS Number:
2809676
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O
functional group
ketone, sulfonic acid
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
Disclaimer
may contain some dark particles
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2136086090
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
purum
grade
purum
grade
puriss. p.a.
optical activity
[α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O
optical activity
[α]20/D +21.5±1°, c = 10% in H2O
optical activity
-
functional group
ketone, sulfonic acid
functional group
ketone, sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)