Fortfahren mit
17927
9-Oxo-10(9H)-acridinessigsäure
derivatization grade (HPLC), ≥99.0% (T)
Synonym(e):
(9,10-Dihydro-9-oxo-10-acridinyl)-essigsäure, 10-(Carboxymethyl)-9(10H)-acridon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
€ 127,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.25
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
227508
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
solid
€ 127,50
Listenpreis€ 255,00Sparen Sie 50%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
mp
~289 °C (dec.)
SMILES string
OC(=O)CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO3/c17-14(18)9-16-12-7-3-1-5-10(12)15(19)11-6-2-4-8-13(11)16/h1-8H,9H2,(H,17,18)
InChI key
UOMKBIIXHQIERR-UHFFFAOYSA-N
Application
9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid and its analogs are used to study their potential activity as interferon inducers.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Reagens für die Vorsäulenderivatisierung von Aminosäuren für die Fluoreszenzdetektion in HPLC; Baustein in der Pharmazeutik
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
150215775525E0656
assay
≥99.0% (T)
assay
99%
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
~289 °C (dec.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
144-149 °C
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
grade
derivatization grade (HPLC)
grade
-
grade
-
grade
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E D Bazhanova
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 75(7), 40-44 (2012-10-03)
In recent years, both interferons and inductors of endogenous interferon production find increasing use in clinical practice. The latter agents are characterized by high antiviral and immunomodulatory activity in the absence of serious side effects, which makes it possible to
A A Shul'diakov et al.
Klinicheskaia meditsina, 90(8), 61-63 (2012-10-30)
The aim of the study was to estimate the efficacy of liniment cycloferon included in combined therapy of herpetic infection in 30 patients with psoriasis divided into 2 groups. Combined treatment of patients with recurrent herpetic infection promoted elimination of
Induction of interferon in mice by sodium salt of 9-oxo-10-acridineacetic acid: specific enhancement by analogs.
Inglot AD, Mlochowski J, Szulc Z, et al.
Arch. Immunol. Ther. Exp., 33, 275-285 (1985)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17927-250MG04061833276891