Fortfahren mit
20716
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700, Luer-Spitze
1710LT, volume 100 μL, without needle, Luer Tip, needle size (not included)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer Tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81001
needle L
, n/a
volume
100 μL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Application
It was used in calibrating the instrument used for the analysis of dissolved gases by headspace sampling GC with thermal conductivity, flame ionization and FPD detectors.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
209772071520714
material
glass body
material
glass syringe
material
glass body
material
glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
100 μL
volume
25 μL
volume
50 μL
volume
0.5 mL
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
manufacturer/tradename
Hamilton 81001
manufacturer/tradename
Hamilton 80201
manufacturer/tradename
Hamilton 80901
manufacturer/tradename
Hamilton 81201
needle L
, n/a
needle L
-
needle L
, n/a
needle L
, n/a
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Analysis of dissolved gases by headspace sampling gas chromatography with column and detector switching. Preliminary results.
Sarradin, Pierre-Marie, and Jean-Claude Caprais.
Analytical Communications, 33.10, 371-373 (1996)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2071604061832873169