Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer Tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80901
needle L
, n/a
volume
50 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material glass body | material glass body | material glass body | material glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| feature without needle Luer Tip | feature without needle Luer Tip | feature without needle Luer Tip | feature without needle Luer Tip |
| needle size (not included) | needle size (not included) | needle size (not included) | needle size (not included) |
| manufacturer/tradename Hamilton 80901 | manufacturer/tradename Hamilton 81201 | manufacturer/tradename Hamilton 81101 | manufacturer/tradename Hamilton 80001 |
| needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700, Luer-Spitze
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 20715 | 04061832873152 |