Merck
H3410
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, meets USP testing specifications
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352304
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Assay
≤32%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
30 wt. % in H2O
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C
Kationenspuren
heavy metals: <5 ppm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Das Produkt ist eine 30%ige Lösung von Wasserstoffperoxid in Wasser. Wasserstoffperoxid wird häufiger als grünes Oxidationsmittel eingesetzt. Es ist eine bessere Alternative für andere Oxidationsmittel, da es einen hohen Anteil an aktivem Sauerstoff und Wasser als Nebenprodukt aufweist. Dieses hochwertige Pharmakopöe-gemäße Produkt erfüllt die Testvorgaben der USP (Arzneibuch der Vereinigten Staaten von Amerika). Es kann in Forschungs- und Pilotstudien verwendet werden.
Anwendung
Wasserstoffperoxidlösung wird wie folgt verwendet:
  • Um eine Sterilisationsmittellösung mit Peressigsäure herzustellen, die in einem neuartigen Waschverfahren für Knochen-Allotransplantate eingesetzt wird.
  • In Kombination mit 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidindihydrochlorid (TMB), um Meerrettichperoxidase(HRP)-konjugierte Gold-Nanoteilchen (GNP) herzustellen.
  • Zur Immunfärbung von NeuN (ein lösliches Kernprotein)-exprimierenden Neuronen.
Angaben zur Herstellung
Stabilisiert
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Strukul G.
Catalytic Oxidations with Hydrogen Peroxide as Oxidant., 5-7 null
Xinghua Sun et al.
Annals of biomedical engineering, 40(10), 2131-2139 (2012-04-26)
Gold-gold sulfide nanoparticles (GGS-NPs) fabricated from chloroauric acid and sodium thiosulfate show unique near infrared (NIR) absorption that renders them as a promising candidate for photothermal cancer therapy. To improve targeting efficiency, we developed a versatile method to allow ordered
C A Smith et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 9(5), 595-604 (2014-06-20)
Fresh-frozen biological allograft remains the most effective substitute for the 'gold standard' autograft, sharing many of its osteogenic properties but, conversely, lacking viable osteogenic cells. Tissue engineering offers the opportunity to improve the osseointegration of this material through the addition
Petra Sántha et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 8, 88-88 (2016-02-03)
Stress is well-known to contribute to the development of both neurological and psychiatric diseases. While the role of the blood-brain barrier is increasingly recognized in the development of neurodegenerative disorders, such as Alzheimer's disease, dysfunction of the blood-brain barrier has
Koen van der Maaden et al.
Pharmaceutical research, 31(7), 1846-1854 (2014-01-29)
The aim of the study was to develop a cheap and fast method to produce hollow microneedles and an applicator for injecting vaccines into the skin at a pre-defined depth and test the applicability of the system for dermal polio