Fortfahren mit
17104
Dodecyltrimethylammoniumchlorid
purum, ≥98.0% anhydrous basis (AT)
Synonym(e):
DTAC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.89
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-927-0
Beilstein/REAXYS Number:
3915951
MDL number:
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
Quality Segment
grade
purum
assay
≥98.0% anhydrous basis (AT)
form
solid
mol wt
263.89 g/mol
reaction suitability
core: ammonium
mp
37 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Dodecyltrimethylammonium chloride is a quaternary ammonium compound (QAC) commonly used as a cationic surfactant. It is used in antimicrobial sanitizers due to its surface activity and germicidal efficiency.
Application
  • Polyethylene terephthalate depolymerization: Dodecyltrimethylammonium chloride was applied in the enzymatic depolymerization of polyethylene terephthalate, illustrating its utility in enhancing the efficiency of plastic degradation processes (Kawai et al., 2022).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
442428.16142D8638
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98.0% anhydrous basis (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
98.9%
assay
≥98%
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
37 °C
mp
37 °C
mp
246 °C (decomposition)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mol wt
263.89 g/mol
mol wt
263.89 g/mol
mol wt
-
mol wt
308.34 g/mol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyltrimethylammoniumchlorid
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sorption of dodecyltrimethylammonium chloride (DTAC) to agricultural soils.
Xiang L Sun
The Science of the Total Environment, 560, 197-203 (2016)
Pathogenicity of dodecyltrimethylammonium chloride-resistant Salmonella enterica.
Kautz MJ
Applied and Environmental Microbiology, 79(7), 2371-2376 (2013)
Dan Ke et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(23), 14112-14117 (2011-10-19)
The interaction between dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) and curcumin has been studied in pH 5.0 sodium phosphate buffer using absorption and fluorescence measurements. With increasing DTAB concentration (C(DTAB)) from 0 to 20 mM, the absorption peak of curcumin at 430 nm
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17104-100G04061838750631
17104-25G04061835358816