Fortfahren mit
8.16142
Dodecyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Dodecyltrimethylammonium chloride, Lauryl trimethylammonium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,20
€ 59,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H34ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.89
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
203-927-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 59,40
Listenpreis€ 79,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
98.9%
form
solid
potency
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
246 °C (decomposition)
density
1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Other Notes
Replaces: DX2477
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.0305261670T72761
assay
98.9%
assay
-
assay
≥97.5% (GC)
assay
98%
form
solid
form
crystals
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
246 °C (decomposition)
mp
160 °C
mp
-13--10 °C
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
density
1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.922 g/mL at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
816142002504022536995014