Fortfahren mit
44242
Dodecyltrimethylammoniumchlorid
≥99.0% (AT), solid
Synonym(e):
DTAC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 414,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.89
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
203-927-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3915951
€ 196,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dodecyltrimethylammoniumchlorid, ≥99.0% (AT)
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
mol wt
263.89 g/mol
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
37 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Dodecyltrimethylammoniumchlorid ist ein kationisches Alkyltrimethylammoniumchlorid-Tensid, welches durch eine Mizellisierung wasserlöslich gemacht werden kann. Es wird hauptsächlich zur Denaturierung von Proteinen verwendet.
Application
Dodecyltrimethylammoniumchlorid wird auch als kationisches Tensid verwendet bei:
  • Der Übertragung von Hydrierreaktionen von Ketonen/Aldehyden.
  • Der ringöffnenden Metathese-Polymerisation von Olefinen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17104D5047D8638
description
≥99.0% (AT)
description
purum, ≥98.0% anhydrous basis (AT)
description
BioXtra, ~99%
description
≥98%
form
solid
form
solid
form
crystals
form
powder
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.0% anhydrous basis (AT)
assay
~99%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
954 g/L at 20 °C
description
cationic
description
cationic
description
cationic
description
cationic
mol wt
263.89 g/mol
mol wt
263.89 g/mol
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
308.34 g/mol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyltrimethylammoniumchlorid
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gefahrencodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf