Fortfahren mit
11358
Sulfaminsäure
analytical standard
Synonym(e):
Amidosulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.09
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
EC Number:
226-218-8
MDL number:
€ 64,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
38312086040242780
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, analytical standard (for acidimetry)
grade
reagent grade
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
99.0-101.0% (T)
assay
99.3%, 99.3-100.3% dry basis (ACS specification)
assay
99.3-100.3% (dried material)
assay
98%
format
neat
format
-
format
mixture
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfaminsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)