Fortfahren mit
86040
Sulfaminsäure
analytical standard (for acidimetry), ACS reagent
Synonym(e):
Aminosulfonsäure, Sulfaminsäure, Amidosulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,30
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.09
EC Number:
226-218-8
MDL number:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
€ 50,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
grade
ACS reagent, analytical standard (for acidimetry)
agency
complies with DIN 19266
assay
99.3-100.3% (dried material)
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
SMILES string
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfaminsäure ist eine starke anorganische Säure, die in kristalliner Form vorliegt. Diese ist im trockenen Zustand stabil, nicht hygroskopisch, geruchlos und farblos, weshalb sie sich gut für die kommerzielle Verpackung und Handhabung eignet.
Application
Sie kann als acidimetrischer Standard für analytische Anwendungen verwendet werden.
Sulfaminsäure wird bei nichtwässrigen visuellen, konduktometrischen und potenziometrischen Titrationen auch als Primärstandard verwendet.
Features and Benefits
  • Erhältlich in einer sicheren Glasflasche, um ihre Stabilität während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
  • Bietet aufgrund der hohen Qualität genaue Titerbestimmungen
  • Wird mit einem detaillierten Analysenzertifikat (CoA) geliefert
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11358242780481505
format
mixture
format
neat
format
-
format
-
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
grade
ACS reagent, analytical standard (for acidimetry)
grade
analytical standard
grade
reagent grade
grade
-
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
agency
complies with DIN 19266
agency
-
agency
-
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfaminsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christopher S Adams et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(26), 10807-10810 (2012-06-20)
Nitrogen-containing stereotriads, compounds with three adjacent stereodefined carbons, are commonly found in biologically important molecules. However, the preparation of molecules bearing these motifs can be challenging. Herein, we describe a modular oxidation protocol which converts a substituted allene to a
Cobalt-catalyzed direct arylation and benzylation by C-H/C-O cleavage with sulfamates, carbamates, and phosphates.
Weifeng Song et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(33), 8251-8254 (2012-07-14)
Laszlo Tarko et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(6), 1404-1409 (2012-12-05)
The last version of the PRECLAV algorithm was used to investigate a series of sulfamate/sulfamide carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) inhibitors. PRECLAV allows identification of outliers for lead hopping, significant molecular fragments and similarity computation of a calibration set vs.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
86040-100G04061833033159
86040-500G04061833439661
86040-1KG04061826714171
Questions
  1. what is the store temprature of Sulfamic acid?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed. Products that require controlled temperature storage, such as refrigeration or freezer conditions, storage temperatures are published on the product label, Certificate of Analysis, the Safety Data Sheet (SDS).