Merck
383120
Sigma-Aldrich
Sulfaminsäure
ACS reagent, 99.3%
Synonym(e):
Amidosulfonsäure
About This Item
Lineare Formel:
NH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Assay
99.3%
99.3-100.3% dry basis (ACS specification)
Form
crystals
Methode(n)
titration: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
Glührückstand
≤0.01%
mp (Schmelzpunkt)
215-225 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 213 g/L at 20 °C
Dichte
2.151 g/cm3 at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sulfaminsäure (H2NSO3H) ist als anorganischer Bestandteil weit verbreitet. Sie kommt in zwitterionischer und neutraler Form vor. Berichten zufolge ist die zwitterionische Form stabiler als die neutrale Form. Es wird von industriellen Anwendungen berichtet. Sie kann in unterschiedlichen organischen Synthesen eingesetzt werden.
Sulfaminsäure ist eine starke anorganische Säure. Sie ist ein Hypochloritfänger. Die Fähigkeit von Sulfaminsäure, Nitrat unter sauren Bedingungen zu Stickstoff zu reduzieren, wird in Verbindung mit Zinkpulver bei der Denitrifikation von nitratreichem Abwasser genutzt.
Anwendung
Sulfaminsäure (H2NSO3H) kann in den folgenden Untersuchungen verwendet werden:
  • als Katalysator in der Synthese von aryl-14H-dibenzo[a.j]xanthenen
  • als grüner Katalysator für die Herstellung von Amid aus Ketoxim
  • als Ammoniak-Äquivalent in der regioselektiven Synthese primärer Allylamine über Allyl-Ersatzreaktionen
  • Synthese von mehrfach substituierten Chinolon-Antibiotika
Sulfaminsäure kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • als Titriermittel bei der Bestimmung des Büretten-Injektionsvolumens und chemischen Kalibrierfaktors
  • zur Neutralisierung überschüssiger salpetriger Säure im kolorimetrischen Paracetamol-Assay mithilfe der modifizierten kolorimetrischen Methode nach Glynn und Kendal
  • zur Vermeidung des endogenen Quecksilber (Hg)-Verlusts während der Urin-Hg-Messung anhand der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)
  • als saurer Katalysator und Hypochloritfänger in der Chlorit-Oxidation der Dialdehydcellulose (DAC)
  • als heterogener Katalysator in der Synthese von Polyhydroquinolin-Derivaten über die Hantzsch‘sche Kondensationsreaktion
  • als Katalysator beim Abbau von Bambusfasern zu 5-Hydroxymethylfurfural (HMF)
  • als saures Reagenz bei der Bestimmung von Silikaten in Wasserproben auf Grundlage der zentrifugalen Mikrofluidik
  • als Katalysator in der Synthese von Deazaoxaflavin bei Raumtemperatur
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fathima Shihana et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 48(1), 42-46 (2010-01-26)
Despite a significant increase in the number of patients with paracetamol poisoning in the developing world, plasma paracetamol assays are not widely available. The purpose of this study was to assess a low-cost modified colorimetric paracetamol assay that has the
Neil A Demarse et al.
Analytical biochemistry, 417(2), 247-255 (2011-07-12)
Obtaining accurate results with nanowatt titration calorimeters with overflow cells requires mass calibration of the buret injection volume, chemical calibration of the reaction vessel effective volume, and chemical calibration of the calorimetric factor used to convert the measured electrical signal
Sulphamic acid assisted synthesis of polyhydroquinolines via Hantzsch multicomponent reaction: A green approach.
Lambat T, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(4), 888-892 (2014)
Hyundoo Hwang et al.
Analytical chemistry, 85(5), 2954-2960 (2013-01-17)
In this study, we describe a novel platform based on centrifugal microfluidics for simultaneous determination of nitrite, nitrate and nitrite, ammonium, orthophosphate, and silicate in water samples. All processes from sample metering to detection were integrated and automatically conducted on
Conversion of bamboo fiber into 5-hydroxymethylfurfural catalyzed by sulfamic acid with microwave assistance in biphasic system.
Sun J, et al.
Industrial Crops and Products, 70, 266-271 (2015)