Fortfahren mit
112763
Diphenylamin
99%, ReagentPlus®
Synonym(e):
N-Phenylbenzenamine, DBA, DFA, DPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-539-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
508755
Assay:
99%
€ 89,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diphenylamin, ReagentPlus®, 99%
vapor density
5.82 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
autoignition temp.
1175 °F
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
Diphenylamine, a secondary aromatic amine, is an N-substituted derivative of aniline.
Application
Diphenylamine may be used in the preparation of diphenylamine reagent, which is employed for the quantitative estimation of nucleic acid (DNA) from various biological sources by colorimetric method.[1] It may be used in the preparation of poly(diphenylamine), via electrochemical and chemical polymerization methods. It can also be used as an internal standard in the determination of hair nicotine via gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33149242586CRM69121
assay
99%
assay
≥98% (GC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
alcohol: passes test
solubility
-
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.), 52.5-54.0 °C
mp
50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenylamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Liver,spleen
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
"Determination of hair nicotine by gas chromatography?mass spectrometry"
Man NC, et al
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 877(03), 339-342 (2009)
An improved diphenylamine method for the estimation of deoxyribonucleic acid.
Giles KW and Myers A.
Nature, 206(4979) , 93-93 (1965)
Soluble and methane sulfonic acid doped poly (diphenylamine)-synthesis and characterization.
Wen T-C, et al.
Materials Letters, 57(2), 280-290 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112763-100G04061835252725
112763-1KG04061838700377
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf