Fortfahren mit
33149
Diphenylamin
puriss. p.a., suitable for redox indicator, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-539-4
Beilstein/REAXYS Number:
508755
MDL number:
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
5.82 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥98% (GC)
autoignition temp.
1175 °F
technique(s)
titration: suitable
impurities
≤0.01% insoluble in ethanol
ign. residue
≤0.03% (as SO4)
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.), 52.5-54.0 °C
anion traces
nitrate (NO3-): in accordance
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
suitability
suitable for redox indicator
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
Diphenylamine is an N-substituted derivative of aniline.
Application
Diphenylamine may be used in the preparation of diphenylamine reagent, which is employed for the quantitative estimation of DNA from various biological sources by colorimetric method.[1] It may be used in the preparation of poly(diphenylamine), via electrochemical and chemical polymerization methods.
Packaging
abgefüllt unter Inertgas
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
112763242586CRM69121
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for redox indicator
suitability
-
suitability
-
suitability
-
autoignition temp.
1175 °F
autoignition temp.
1175 °F
autoignition temp.
1175 °F
autoignition temp.
1175 °F
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
assay
≥98% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
-
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenylamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Liver,spleen
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An improved diphenylamine method for the estimation of deoxyribonucleic acid.
Giles KW and Myers A.
Nature, 206(4979), 93-93 (1965)
Soluble and methane sulfonic acid doped poly (diphenylamine)-synthesis and characterization.
Wen T-C, et al.
Materials Letters, 57(2), 280-290 (2002)
A study of the conditions and mechanism of the diphenylamine reaction for the colorimetric estimation of deoxyribonucleic acid.
K BURTON
The Biochemical journal, 62(2), 315-323 (1956-02-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33149-100G-R04061826728000