This product contains 50 mL of a 5X concentrate. Dilute each bottle to 250 mL using deionized water for a ready-to-use stain solution.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChI key
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Features and Benefits
Mit konventionellen Elektrophorese-Reagenzien besteht immer eine Gesundheitsgefährdung. Im Gegensatz dazu sind die Reagenzien im ATX-Reagenzien-System nicht-toxisch und umweltfreundlich. Konventionelle Reagenzien enthalten zahlreiche toxische Substanzen: Pufferlösungen enthalten Barbitursäure, welches als ein Betäubungsmittel im Dangerous Drugs Act klassifiziert wird; Anfärbelösungen enthalten Methanol und Essigsäure, welche die Haut und die Luftwege reizen; Klärmittel enthalten Methanol und Dioxan-Isobutanol, eine krebserregende, entzündliche Substanz welche als Sonderabfall klassifiziert wird.
Verwenden Sie diese toxischen Substanzen nicht länger. Für die Elektrophorese verwenden Sie von nun an die nicht-toxische ATX Reagenzien-System und schützen Sie sich und die Umwelt vor bleibenden Schäden.
Vorteile:
ATX-Reagenzien:
- sind nicht-toxisch reizen nicht die Haut und die Luftwege
- sind umweltfreundlich
- stellen keine Entsorgungsprobleme
- sind geruchlos
- sind nicht entzündlich
- sind bei Raumtemperatur stabil
- sind speziell koordiniert mit ATX Mikro-Feststoffstreifen
- sind erhältlich als gebrauchsfertige Lösungen oder Konzentrate
- garantieren ausgezeichnete, reproduzierbare Resultate
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ATX Ponceau S rote Färbelösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 379263-800ML | 04061831837032 |
| M32704-100ML | 04061834050056 |
| 86262-50ML-F | 04061833040850 |
| 66050-50ML | 04061836958992 |
| 66050-10ML | 04061832734026 |
| 304042-100ML | 04061826666685 |
| M32704-500ML | 04061834050063 |
| 86262-1L-F | 04061833040836 |
| 86262-250ML-F | 04061833040843 |
| 66050-5ML | 04061832734033 |
| 09276-6X1EA-F | 04061838655349 |
| 09276-1EA-F | 04061832019116 |
-
How many milliliters does each bottle have? And, what is the preparation method?