Fortfahren mit
09189
ATX Ponceau S rote Färbelösung
BioReagent, ready-to-use solution
Synonym(e):
protein gel stain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioReagent
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChI key
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Features and Benefits
Nicht-toxische Reagenzien-Systeme
Mit konventionellen Elektrophorese-Reagenzien besteht immer eine Gesundheitsgefährdung. Im Gegensatz dazu sind die Reagenzien im ATX-Reagenzien-System nicht-toxisch und umweltfreundlich. Konventionelle Reagenzien enthalten zahlreiche toxische Substanzen: Pufferlösungen enthalten Barbitursäure, welches als ein Betäubungsmittel im Dangerous Drugs Act klassifiziert wird; Anfärbelösungen enthalten Methanol und Essigsäure, welche die Haut und die Luftwege reizen; Klärmittel enthalten Methanol und Dioxan-Isobutanol, eine krebserregende, entzündliche Substanz welche als Sonderabfall klassifiziert wird.
Verwenden Sie diese toxischen Substanzen nicht länger. Für die Elektrophorese verwenden Sie von nun an die nicht-toxische ATX Reagenzien-System und schützen Sie sich und die Umwelt vor bleibenden Schäden.
Vorteile:
ATX-Reagenzien:
  • sind nicht-toxisch reizen nicht die Haut und die Luftwege
  • sind umweltfreundlich
  • stellen keine Entsorgungsprobleme
  • sind geruchlos
  • sind nicht entzündlich
  • sind bei Raumtemperatur stabil
  • sind speziell koordiniert mit ATX Mikro-Feststoffstreifen
  • sind erhältlich als gebrauchsfertige Lösungen oder Konzentrate
  • garantieren ausgezeichnete, reproduzierbare Resultate
Packaging
6 Flaschen à 1 l Gebrauchslösung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMS-008RSBSCT122
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ATX Ponceau S rote Färbelösung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gloria Valdés et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 6, 13-13 (2008-03-29)
The angiogenic and invasive properties of the cytotrophoblast are crucial to provide an adequate area for feto-maternal exchange. The present study aimed at identifying the localization of interrelated angiogenic, hyperpermeability and vasodilator factors in the feto-maternal interface in pregnant guinea-pigs.
Nowsheen Mullani et al.
Life science alliance, 4(3) (2021-01-16)
Accumulation of senescent cells is an important contributor to chronic inflammation upon aging. The inflammatory phenotype of senescent cells was previously shown to be driven by cytoplasmic DNA. Here, we propose that cytoplasmic double-stranded RNA has a similar effect. We
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W243000-1KG-K04061837544620
W243019-5KG-K04061833902790
66761-100MG04061832734675
W243000-10KG-K04061837544613
W243000-25KG-K04061837544637
W243019-SAMPLE-K04061837512469
W243019-100G-K04061834404118
W243019-1KG-K04061834365457
W243000-SAMPLE-K04061837512452
800238025004022536357034
112372-100G04061838699961
09189-1L-F04061836968151
09189-6X1L-F04061838654182