Fortfahren mit
P7170
Ponceau S -Lösung
BioReagent, 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Synonym(e):
Ponceau S
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H12N4Na4O13S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.57
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ponceau S -Lösung, BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
description
for protein analysis
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
technique(s)
western blot: suitable
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), suitable for electrophoresis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChI key
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
General description
Ponceau S ist das Natriumsalz eines Diazo-Farbstoffs. Ponceau-S-Lösung ist ein geeignetes Reagens zur Verwendung in Elektrophoreseuntersuchungen. Die Ponceau-S-Färbung wird gebrauchsfertig geliefert und ist für die schnelle (5 min) Färbung von Proteinbanden auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen (Western Blot) sowie zum Färben von Protein auf Celluloseacetat-Membranen konzipiert. Es kann als Färbemittel für das aufgereinigte fibrinolytische Enzym (CK) zur Analyse der N-terminalen Aminosäuren der ersten 14 Reste von CK durch einen Proteinsequenzer eingesetzt werden. Die Ponceau-S-Färbung auf Nitrocellulose und PVDF ist durch Waschen der gefärbten Membran mit 0,1 M NaOH für 1 Minute reversibel. Die gefärbte und entfärbte Membran kann anschließend immunologisch nachgewiesen werden (Western Blot). Ein bereitgestelltes Produktinformationsblatt enthält das Färbungsverfahren für Celluloseacetat, Nitrocellulose und PVDF.
Application
Ponceau-S-Lösung wird zur Membranfärbung eingesetzt (Western Blot).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.14275P3504141194
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
concentration
0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ponceau S -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is it practical to stain protein gels directly with Ponceau S without transferring to membranes in order to assess the amount of protein and number of bands in a protein sample? Is there a direct gel staining protocol available for this purpose?
    1 answer
    1. Ponceau S is not recommended for gel staining; it is advised only for use with membranes. Using Ponceau S in acetic acid may precipitate and fix the proteins in the gel, which is not advisable if a protein transfer to a membrane is planned for a western blot.