Fortfahren mit
05407
trans-Isoferulasäure
analytical standard
Synonym(e):
trans-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-acrylsäure, trans-3-Hydroxy-4-methoxyzimtsäure, Hesperetinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
247-071-6
MDL number:
€ 280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
230-236 °C
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia valeriana
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.2207012870846278
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
99%
assay
≥99.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Isoferulasäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mattia Gasperotti et al.
Talanta, 128, 221-230 (2014-07-26)
An increasing number of studies have concerned the profiling of polyphenol microbial metabolites, especially in urine or plasma, but only a few have regarded their accurate quantification. This study reports on a new ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry method
Global Trade Item Number
SKUGTIN
226416-1G04061838780201
226416-5G04061838780218
05407-10MG04061838637406