Fortfahren mit
8.22070
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-679-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
solid
€ 71,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
mp
169-172 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
90034PHL8966352229
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
solid
form
-
form
-
form
-
mp
169-172 °C
mp
-
mp
168-172 °C (lit.)
mp
168-172 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c