Fortfahren mit
03695
Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Dihydrat
purum, ≥98.0% (KT)
Synonym(e):
EDTA Tetranatriumsalz, Edathamil, Tetranatrium-Ethylendiamintetraacetat Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
Assay:
≥98.0% (KT)
Form:
powder or crystals
Solubility:
H2O: 0.1 g/mL, clear
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (KT)
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
5-10% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Application
  • Evaluation of ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate (EDTA)-Tween 20 treatment versus protease digestion of formalin-fixed tissue sections for detection of bovine respiratory syncytial virus antigen in infected ovine lung.: In dieser Studie wird die Wirksamkeit der EDTA-Tween-20-Behandlung mit der Verdauung durch Proteasen für den Nachweis des Antigens des bovinen Respiratorischen Synzytial-Virus in formalinfixierten Gewebeabschnitten infizierter Schaflungen verglichen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die EDTA-Tween-20-Methode eine brauchbare Alternative darstellt und einen effizienteren Ansatz für den Antigennachweis in der tierärztlichen Pathologie bietet (Meehan et al., 1989).
Biochem/physiol Actions
Etyhlendiamintetraessigsäure (EDTA) wird zum Eliminieren der Enzymhemmung durch Schwermetallspuren sowie zur Hemmung von Enzymen, die zweiwertige Kationen als Cofaktoren benötigen verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
036990369903701
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
assay
≥98.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥97.0% (KT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
5-10% water
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf