Fortfahren mit
03699
Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Hydrat
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Synonym(e):
EDTA Tetranatriumsalz, Edathamil, Tetranatrium-ethylendiamin-tetraacetat Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
UNSPSC Code:
12352116
Assay:
≥99.0% (KT)
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Solubility:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (KT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤1.5, λ: 280 nm Amax: ≤0.06
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
EDTA ist bei wirksamen Konzentrationen von 1–10 mM ein Inhibitor von Metallproteasen. EDTA fungiert als Chelator des Zinkions in der aktiven Seite von Metallproteasen und kann auch andere von Metallionen abhängige Proteasen wie die Calcium-abhängigen Cysteinproteasen hemmen. Bei einer Verwendung als Antikoagulans kommen meist die Dinatrium- oder Trikalimsalze von EDTA zum Einsatz. Die optimale Konzentration im Blut liegt bei 1,5 mg pro ml.
Verwendet zur Eliminierung einer Enzyminhibition durch Spuren von Schwermetallen und zur Hemmung von Enzymen, die divalente Kationen als Cofaktoren benötigen.
Preparation Note
Löslich in Wasser bei Raumtemperatur bis 1,45 M. Der pH-Wert dieser eher viskosen Lösung liegt ungefähr bei 10 bis 11.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
037010370103695
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥97.0% (KT)
assay
≥97.0% (KT)
assay
≥98.0% (KT)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥97.0% (KT)
assay
≥97.0% (KT)
assay
≥98.0% (KT)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review