Fortfahren mit
03701
Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Hydrat
≥97.0% (KT)
Synonym(e):
Tetranatrium-EDTA, EDTA Tetranatriumsalz, Edathamil, Tetranatrium-ethylendiamin-tetraacetat Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
Assay:
≥97.0% (KT)
Form:
powder
€ 51,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% (KT)
form
powder
functional group
amine
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
EDTA ist bei wirksamen Konzentrationen von 1–10 mM ein Inhibitor von Metallproteasen. EDTA fungiert als Chelator des Zinkions in der aktiven Seite von Metallproteasen und kann auch andere von Metallionen abhängige Proteasen wie die Calcium-abhängigen Cysteinproteasen hemmen. Bei einer Verwendung als Antikoagulans kommen meist die Dinatrium- oder Trikalimsalze von EDTA zum Einsatz. Die optimale Konzentration im Blut liegt bei 1,5 mg pro ml.
Verwendet zur Eliminierung einer Enzyminhibition durch Spuren von Schwermetallen und zur Hemmung von Enzymen, die divalente Kationen als Cofaktoren benötigen.
Preparation Note
Löslich in Wasser bei Raumtemperatur bis 1,45 M. Der pH-Wert dieser eher viskosen Lösung liegt ungefähr bei 10 bis 11.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E262900369903699
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (KT)
assay
98%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
198773-2.5G04061838762863
03701-1KG04061838627599
03701-250G04061838627605
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf