Fortfahren mit
03202
tert-Butylethylether
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2-Methyl-2-ethoxypropane, ETBE, Ethyltert-butyl ether, Ethyltert-butyl oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,30
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021026
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-309-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731469
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 97,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
155 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
contains
~0.01% 2,6-Di-tert-butyl-4-methlyphenol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.375 (lit.), n20/D 1.376
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl ethyl ether (ETBE) is generally used as an antiknock additive in gasoline for the reduction of carbon monoxide and unburned hydrocarbons emission from automobile exhausts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.89595MX081908603
assay
≥97.0% (GC)
assay
99.8%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
72-73 °C (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
bp
55.3 °C/1013 hPa
bp
55-56 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
mp
-
mp
-108.6 °C
mp
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.375 (lit.), n20/D 1.376
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
refractive index
n25/D 1.365-1.367
refractive index
n20/D 1.369
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butylethylether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)