Wichtige Dokumente
08603
tert-Butylmethylether
analytical standard
Synonym(e):
MTBE, Methyl-tert.-butylether
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Assay
≥99.9% (GC)
Selbstzündungstemp.
705 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
15.1 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
bp
55-56 °C (lit.)
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.