Fortfahren mit
5.89595
tert-Butylmethylether
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
MTBE, Methyl-tert.-butylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352112
Beilstein/REAXYS Number:
1730942
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
55-56 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
assay
99.8%
autoignition temp.
705 °F
expl. lim.
15.1 %
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44380865056034875
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
ACS reagent
grade
HPLC Plus
grade
HPLC grade
assay
99.8%
assay
≥99.0%
assay
99.9%
assay
≥99.8%
vapor density
3.1 (vs air)
vapor density
3.1 (vs air)
vapor density
3.1 (vs air)
vapor density
3.1 (vs air)
autoignition temp.
705 °F
autoignition temp.
705 °F
autoignition temp.
705 °F
autoignition temp.
705 °F
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butylmethylether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup