Fortfahren mit
02560
4-Dimethylamino-benzaldehyd -Lösung
10 g/L in isopropanol, for TLC derivatization
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-661-7
Beilstein/REAXYS Number:
4132845
MDL number:
€ 305,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
concentration
10 g/L in isopropanol
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Sprüh- und Tauchreagens für die Chromatographie
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1564771.03058D2004
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
10 g/L in isopropanol
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yulian Chen et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 29(6), 855-864 (2016-03-10)
The objective of this study was to compare the physicochemical and nutritional properties of breast and thigh meat from commercial Chinese crossbred chickens (817 Crossbred chicken, 817C), imported commercial broilers (Arbor Acres broiler, AAB), and commercial spent hens (Hyline Brown
H R Bruns et al.
Journal of dairy science, 98(10), 7218-7225 (2015-08-19)
Whereas most soybean feedstuffs have been extensively investigated for use in ruminant diets, a lack of information exists regarding steam-flaked soybeans (SFSB). This research evaluated various inclusion rates of SFSB in diets for lactating dairy cattle. Twelve multiparous Holstein cows
Niels Hempel et al.
Journal of applied phycology, 24(6), 1407-1418 (2012-11-06)
Microalgae are discussed as an alternative source for the production of biofuels. The lipid content compared to cultivation time of used species is the main reason for any choice of a special strain. This paper reviews more analytical data of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B12407-25G04061833421611
B12407-5G04061832492087
02560-500ML04061838617767