Fortfahren mit
D2004
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
Synonym(e):
Ehrlich-Reagens
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,60
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 325,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-819-0
Beilstein/REAXYS Number:
606802
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
€ 43,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
72-75 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
suitability
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Bildet farbige Kondensationsprodukte (Schiff sche Basen) mit Pyrrolen und primären Aminen.
4-(Dimethylamino)benzaldehyde (DMAB or Ehrlich’s reagent) has been used as a color reagent for the determination of hydroxyproline level.[1]It forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines. DMAB is also suitable as a reagent to develop latent fingermarks on paper surfaces yielding impressions that are both colored and photoluminescent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1564778.03057109762
assay
≥99% (TLC)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
alcohol: passes test (APHA ≤60), hydrochloric acid: passes test
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
72-75 °C (lit.)
mp
72-75 °C (lit.)
mp
75 °C
mp
72-75 °C (lit.)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyd
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
327.2 °F - closed cup
flash_point_c
164 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)