If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
autoignition temp.
445 °C
potency
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
75 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Gemini cationic surfactant based 4-(dimethylamino)benzaldehyde: surface characteristics and biological activity, a straightforward one-step synthesis: Der Schwerpunkt in dieser Forschungsarbeit lag bei der Synthese und Charakterisierung eines kationischen Gemini-Tensids, das aus 4-(Dimethylamino)benzaldehyd gewonnen wird. Es werden die Oberflächeneigenschaften und die biologische Aktivität des Tensids untersucht und seine potenziellen Anwendungen in der Wasseraufbereitung hervorgehoben (Bekhit et al., 2023).
- A new hydrophobic deep eutectic solvent based on thymol and 4-(dimethylamino)benzaldehyde: Derivatization and microextraction of urea: In diesem Artikel wird ein neuartiges hydrophobes, stark eutektisches Lösungsmittel unter Verwendung von Thymol und 4-(Dimethylamino)benzaldehyd vorgestellt. Er enthält eine detaillierte Beschreibung der Anwendung des Lösungsmittels bei der Derivatisierung und Mikroextraktion von Harnstoff, was eine neue Methode zur Analyse von Harnstoff in verschiedenen Proben darstellt (Shishov et al., 2022).
- Synthesis and Characterization of Fe(II) Complex Compounds with Schiff Base Ligands of 4-Dimethylamino Benzaldehyde and Aniline as Dye Sensitized in Dye Sensitized Solar Cell (DSSC): In dieser Studie werden die Synthese und Charakterisierung von Fe(II)-Komplexverbindungen unter Verwendung von Schiff-Base-Liganden aus 4-Dimethylaminobenzaldehyd und Anilin beschrieben, wobei ihr Potenzial als Sensibilisatoren in farbstoffsensibilisierten Solarzellen hervorgehoben wird (Sembiring et al., 2023).
- Synthesis, Spectral Characterization and Bioactivity of Co(II), Mn(II), Fe(II) and Fe(III) Complexes of Bidentate N,S Schiff Base of S-Benzyl Dithiocarbazate with p-(Dimethylamino)benzaldehyde: In dieser Forschungsarbeit werden die Synthese und Charakterisierung von Metallkomplexen mit einer Schiff-Base aus 4-(Dimethylamino)benzaldehyd beschrieben. Es werden ihre spektralen Eigenschaften und ihre Bioaktivität untersucht, wobei die verbesserte antibakterielle Aktivität im Vergleich zum freien Liganden hervorgehoben wird (Junghare et al., 2022).
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 73 - 75 °C
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust: ≤ 0,5 %
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.22 g/cm3 at 20.1 °C | density 1.22 g/cm3 at 20.1 °C | density - | density - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 75 °C | mp 75 °C | mp 72-75 °C (lit.), 73-75 °C | mp 72-75 °C (lit.) |
| vapor pressure <0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure <0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
| autoignition temp. 445 °C | autoignition temp. 445 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyd
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
327.2 °F - closed cup
flash_point_c
164 °C - closed cup
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf