Fortfahren mit
00147
Fmoc-Tyr(PO3H2)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-O-phospho-L-tyrosin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
483.41
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6674324
€ 290,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22NO8P/c26-23(27)22(13-15-9-11-16(12-10-15)33-34(29,30)31)25-24(28)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)(H2,29,30,31)/t22-/m0/s1
InChI key
AMXUJIHSMANWDW-QFIPXVFZSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.523328.520588.52090
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥96% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Tyr(PO3H2)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B78114-100G04061833442142
801668100004022536369679
801668025004022536369662
B78114-500G04061833442159
00147-1G04061826221198