Fortfahren mit
8.52090
Fmoc-Tyr(PO(NMe2)2)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Tyr(PO(NMe₂)₂)-OH, N-α-Fmoc-O-(bis-dimethylamino-phosphono)-L-tyrosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 273,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32N3O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 273,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥96% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[P](=O)(N(C)C)(N(C)C)Oc1ccc(cc1)CC(NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C28H32N3O6P/c1-30(2)38(35,31(3)4)37-20-15-13-19(14-16-20)17-26(27(32)33)29-28(34)36-18-25-23-11-7-5-9-21(23)22-10-6-8-12-24(22)25/h5-16,25-26H,17-18H2,1-4H3,(H,29,34)(H,32,33)
InChI key
WBUXJDYGAMFMPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Fmoc-Tyr(PO(NMe2)2)-OH is a useful derivative for the synthesis of phosphotyrosine-containing peptides by Fmoc SPPS [1]. As the side-chain phosphate group is fully protected, this derivative is compatible with all coupling methods.Regeneration of phosphotyrosine from the phosphodiamidate is effected by acid catalyzed hydrolysis using 90% aq. TFA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] H. G. Chao, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 7710.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 4.5 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1205
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.520588.523478.52070
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
sulfonic acid
functional group
Fmoc
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥96% (TLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852090010004027269906122
852090000504027269089016
852090000104027269089009
852090999904027269089023