Direkt zum Inhalt
8.52332
Fmoc-N-Me-Tyr(tBu)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-N-Me-Tyr(tBu)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-O-tert-butyl-L-tyrosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H31NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.56
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](Cc4ccc(cc4)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H31NO5/c1-29(2,3)35-20-15-13-19(14-16-20)17-26(27(31)32)30(4)28(33)34-18-25-23-11-7-5-9-21(23)22-10-6-8-12-24(22)25/h5-16,25-26H,17-18H2,1-4H3,(H,31,32)/t26-/m0/s1
InChI key
WTLSDEYZKFJXFT-SANMLTNESA-N
General description
Building block for introduction of N-α-methyl-tyrosine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-N-Me-Tyr(tBu)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)