Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 | |
| 5000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 599,00 € 527,12 |
Über diesen Artikel
€ 161,00
biological source
Escherichia coli (BL 21/pSR3)
assay
100% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
≥20 U/μL
mol wt
96 kDa (Single polypeptide chain)
packaging
pkg of 1,000 U (10810274001), pkg of 5,000 U (11487671001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
DNA sequencing: suitable, Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
color
colorless
pH
~7.9 (39 °F)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
foreign activity
Endonucleases, none detected (up to 30U using Lamda-DNA), Endonucleases, none detected (upto 30U using MWM III-DNA ), Nicking activity, none detected (up to 30U using pBR322-DNA), RNase, none detected (up to 30U using MS II- RNA )
storage temp.
−20°C
Gene Information
Escherichia coli ... rpoB(948488)
General description
Inhalt:
- SP6-RNA-Polymerase, ≥20 U/μL, in Puffer, pH 7,9
- Transkriptionspuffer, zehnfach konzentriert
Application
- RNA- oder DNA-Blotting-Techniken
- In-situ-Hybridisierung[1][2][3]
- RNase-Schutzstudien: Vom Enzym synthetisierte Transkripte werden als prä-RNA für Studien zu RNA-Spleißen und -Verarbeitung verwendet.
- Synthese von RNA mit Cap-Struktur in vitro unter Zugabe von m7GpppG oder m7GpppA über GTP oder ATP während der Transkriptionsreaktion. Die generierte Antisense-DNA kann in Zellen eingeführt werden, um die Expression der entsprechenden Gene zu unterdrücken.
- Die Synthese von Antisense-RNA-Sonden[4]
Biochem/physiol Actions
SP6-RNA-Polymerase ist extrem promotorspezifisch und transkribiert nur Bakteriophage-SP6-DNA oder hinter einem SP6-Promotor klonierte DNA (z. B. pSPTBM20; pSPTBM21).
Hitzeinaktivierung: Die Reaktion wird durch Zugabe von 2 μL 0,2 M EDTA (pH 8,0) bzw. Erwärmung auf 65 °C gestoppt.
Features and Benefits
Geeignete Markierungen: Transkripte können nicht-radioaktiv mit Biotin-16-UTP, DIG-11-UTP oder Fluorescein-12-UTP markiert werden. Sie können radioaktiv bis zu einer hochspezifischen Aktivität mit [a-32P]- oder [a-35S]-markierten Nukleotiden markiert werden.
Hinweis: Roche hat 10x konzentrierte RNA-Markierungsmischungen, die spezifisch für die DIG-, Biotin- oder Fluorescein-Markierung konzipiert wurden. Diese Mischungen funktionieren gut mit SP6-RNA-Polymerase.
Preparation Note
Analysis Note
40 mM Tris-HCl, pH 8,0 (+20 °C), 6 mM MgCl2, 10 mM Dithiothreitol, 2 mM Spermidin, pH ungefähr 8,0 (+20 °C).
Abwesenheit von Endonukleasen
1. 1 μg Lambda-DNA wird 4 Stunden lang bei +37 °C mit SP6-RNA-Polymerase in 25 μL Testpuffer inkubiert. Die Anzahl der Enzymeinheiten, die keine Zersetzung der Lambda-DNA aufweisen, liegt bei > 30 U.
2. 1 μg EcoRI-/Hind-III-Fragmente von Lambda-DNA werden 4 Stunden lang bei +37 °C mit SP6-RNA-Polymerase in 25 μL Testpuffer inkubiert. Die Anzahl der Enzymeinheiten, die keine Änderung des Bandenmusters aufweisen, liegt bei > 30 U.
Abwesenheit von Nicking-Aktivität
1 μg pBR322-DNA wird 4 Stunden lang bei +37 °C mit SP6-RNA-Polymerase in 25 μL Testpuffer inkubiert. Die Anzahl der Enzymeinheiten, die keine Entspannung der Supercoil-Struktur aufweisen, liegt bei > 30 U.
Abwesenheit von RNasen
4 μg MS2-RNA werden 4 Stunden lang bei +37 °C mit SP6-RNA-Polymerase in 50 μL Testpuffer inkubiert. Die Anzahl der Enzymeinheiten, die keine Zersetzung der MS2-RNA aufweisen, liegt bei > 30 U.
Leistung bei Transkriptions-Assays
SP6-RNA-Polymerase wird im SP6/T7-Transkriptions-Kit (Bestell- Nr. 10 999 644 001) einem Funktionstest unterzogen. Die Beimischungsquote im Standard-Assay mit 0,5 μg pST18-neo-DNA linearisiert mit EcoRI und 50 mCi [alpha-32P] CTP, [400 Ci/mmol (15 TBq/mmol)] erzeugt >50 % der Eingangsradioaktivität in 20 Minuten.
Other Notes
Volumenaktivität: ≥20 U/μL
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source Escherichia coli (BL 21/pSR3) | biological source Escherichia coli (BL 21/pAR 1219) | biological source Escherichia coli (HB101) | biological source bacterial (Thermus aquaticus BM) |
| technique(s) DNA sequencing: suitable, Southern blotting: suitable, Northern blotting: suitable | technique(s) Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable, hybridization: suitable | technique(s) DNA sequencing: suitable, Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable, hybridization: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| assay 100% (SDS-PAGE) | assay 100% (SDS-PAGE) | assay 100% (SDS-PAGE) | assay - |
| Gene Information Escherichia coli ... rpoB(948488) | Gene Information Escherichia coli ... T7p07(1261050) | Gene Information Escherichia coli ... rpoB(948488) | Gene Information - |
| specific activity ≥20 U/μL | specific activity ≥20 U/μL | specific activity ≥20 U/μL | specific activity - |
| application(s) genomic analysis | application(s) life science and biopharma | application(s) genomic analysis | application(s) genomic analysis |
Nur Kit-Komponenten
- SP6 RNA Polymerase, in buffer, pH 7.9 ≥20 U/μl
- Transcription Buffer 10x concentrated
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 10810274001 | 04061837684524 |
| 11487671001 | 04061838702951 |