Wichtige Dokumente
RPOLT3-RO
Roche
T3-RNA-Polymerase
from Escherichia coli HB101
Synonym(e):
Polymerase, mRNA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Escherichia coli (HB101)
Qualitätsniveau
Assay
100% (SDS-PAGE)
Form
solution
Spezifische Aktivität
≥20 U/μL
Mol-Gew.
100 kDa (single polypeptide chain)
Verpackung
pkg of 1,000 U (11031163001)
pkg of 5,000 U (11031171001)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
<0.1 % (w/w)
Methode(n)
DNA sequencing: suitable
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
Farbe
colorless
pH-Wert
7.9 (39 °F)
8.0 (68 °F)
Löslichkeit
water: miscible
Eignung
suitable for molecular biology
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
genomic analysis
life science and biopharma
Fremdaktivität
Nicking activity 150 units, none detected
RNases 150 units
endonucleases 150 units, none detected
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli ... rpoB(948488)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
T3-RNA-Polymerase ist extrem promotorspezifisch und transkribiert nur Bakteriophage-T3-DNA oder hinter einem T3-Promotor klonierte DNA.
Hitzeinaktivierung: Die Reaktion wird durch Zugabe von 2 μl 0,2 M EDTA (pH 8,0) und/oder Erwärmung auf 65 °C gestoppt.
Anwendung
- RNA- oder DNA-Blotting-Techniken
- In-situ-Hybridisierung
- RNase-Schutz-Untersuchungen: Durch das Enzym synthetisierte Transkripte werden als Vorläufer-RNA zum Untersuchen von RNA-Splicing und -Prozessierung verwendet.
- Synthese von RNA mit Cap-Struktur in vitro unter Zugabe von m7GpppG oder m7GpppA über GTP oder ATP während der Transkriptionsreaktion. Die generierte Antisense-RNA kann in Zellen eingeführt werden, um die Expression der entsprechenden Gene zu unterdrücken.
Verpackung
Qualität
Spezifikationen
Synthese von Hybridisierungssonden: T3-RNA-Polymerase ermöglicht die hocheffiziente Produktion von homogen markierter RNA. Diese markierte RNA kann als Hybridisierungssonden in Southern, Northern und Dot Blots sowie In-situ-Hybridisierungen verwendet werden.
Geeignete Markierungen: Transkripte können nicht-radioaktiv mit Biotin-16-UTP, DIG-11-UTP oder Fluorescein-12-UTP markiert werden. Sie können auch radioaktiv bis zu einer hochspezifischen Aktivität mit [a-32P]- oder [a-35S]-markierten Nukleotiden markiert werden.
Hinweis: Roche hat 10x konzentrierte RNA-Markierungsmischungen, die spezifisch für die DIG-, Biotin- oder Fluorescein-Markierung konzipiert wurden. Diese Mischungen funktionieren gut mit T3-RNA-Polymerase.
Einheitendefinition
Volumenaktivität: ≥20 U/μl
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- T3 RNA Polymerase, in buffer, pH 7.9 ≥20 U/μl
- Transcription Buffer 10x concentrated
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.