Fortfahren mit
RPOLT7-RO
Roche
T7-RNA-Polymerase
from Escherichia coli BL 21/pAR 1219
Synonym(e):
Polymerase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 599,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥20 U/μL
Assay:
100% (SDS-PAGE)
Biological source:
Escherichia coli (BL 21/pAR 1219)
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (BL 21/pAR 1219)
assay
100% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
≥20 U/μL
mol wt
98  kDa (Single polypeptide chain)
packaging
pkg of 1,000 U (10881767001), pkg of 5,000 U (10881775001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable, hybridization: suitable
color
colorless
pH
7.9 (39 °F)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Endonucleases 100 units, none detected, Nicking activity 100 units, none detected, RNase 100 units, none detected
storage temp.
−20°C
Gene Information
Escherichia coli ... T7p07(1261050)
General description
T7-RNA-Polymerase wird gewöhnlich zur Transkription von DNA verwendet, die in Vektoren mit zwei Phagen-Promotoren in entgegengesetzte Richtung kloniert wurde. RNA kann selektiv von beiden Strängen der eingebauten DNA aus mit unterschiedlichen Polymerasen synthetisiert werden. Mit diesem System kann homogen markierte Einzelstrang-RNA hergestellt werden. Transkripte können nicht-radioaktiv mit Biotin oder DIG-11-UTP bzw. radioaktiv bis zu einer hochspezifischen Aktivität mit [α-32P]- oder [α-35S]-markierten Nukleotiden markiert werden.
Synthese von Hybridisierungssonden: T7-RNA-Polymerase ermöglicht die hocheffiziente Produktion von homogen markierter RNA. Diese markierte RNA kann als Hybridisierungssonden in Southern, Northern und Dot Blots sowie In-situ-Hybridisierungen verwendet werden.
Geeignete Markierungen:Transkripte können nicht-radioaktiv mit Biotin-16-UTP oder DIG-11-UTP markiert werden. Sie können auch radioaktiv bis zu einer hochspezifischen Aktivität mit [α-32P]- oder [α-35S]-markierten Nukleotiden markiert werden.
Application
  • T7-RNA-Polymerase kann RNA von hinter einem T7-Promotor klonierten DNA-Templates transkribieren. Die Synthese kann mit markierten NTPs durchgeführt werden, um hochmarkierte RNA herzustellen.[1] Synthetisierte RNA kann in vielen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich: RNA- oder DNA-Blotting-Techniken
  • In-situ-Hybridisierung[2]
  • RNase-Schutzstudien: Vom Enzym synthetisierte Transkripte werden als prä-RNA für Studien zu RNA-Spleißen und -Verarbeitung verwendet.
  • Synthese von RNA mit Cap-Struktur in vitro unter Zugabe von m7GpppG oder m7GpppA über GTP oder ATP während der Transkriptionsreaktion. Die generierte Antisense-DNA kann in Zellen eingeführt werden, um die Expression der entsprechenden Gene zu unterdrücken.
  • Microarray-Zielsynthese
Biochem/physiol Actions
Promotorspezifität
T7-RNA-Polymerase ist extrem promotorspezifisch und transkribiert nur Bakteriophage-T7-DNA oder hinter einem T7-Promotor klonierte DNA. Obwohl sich die T7- und T3-Promotorsequenzen nur um 3 Basenpaare unterscheiden, transkribiert T7-RNA-Polymerase nur hinter ihrem Promotor klonierte DNA
Hitzeinaktivierung: Die Reaktion wird durch Zugabe von 2 μL 0,2 M EDTA (pH 8,0) bzw. Erwärmung auf 65 °C gestoppt.
Packaging
1 Kit mit 2 Komponenten
Preparation Note
Aktivator: Die T7-RNA-Polymerasen werden durch BSA oder Spermidin stark stimuliert.
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Other Notes
Testpuffer
40 mM Tris-HCl, pH 8,0 (+20 °C), 6 mM MgCl2, 10 mM Dithiothreitol, 2 mM Spermidin, pH ungefähr 8,0 (+20 °C).
Abwesenheit von Endonukleasen
1. 1 μg Lambda-DNA wird 4 Stunden lang bei +37 °C mit T7-RNA-Polymerase in 25 μL Testpuffer inkubiert. Die Anzahl der Enzymeinheiten, die keine Zersetzung der Lambda-DNA aufweisen, liegt bei >100 U.
2. 1 μg EcoRI-/HindIII-Fragmente von Lambda-DNA werden 4 Stunden lang bei +37 °C mit T7-RNA-Polymerase in 25 μL Testpuffer inkubiert. Die Anzahl der Enzymeinheiten, die keine Änderung des Bandenmusters aufweisen, liegt bei >100 U.
Abwesenheit von Nicking-Aktivität
1 μg pBR322-DNA wird 4 Stunden lang bei +37 °C mit T7-RNA-Polymerase in 25 μL Testpuffer inkubiert. Die Anzahl der Enzymeinheiten, die keine Entspannung der Supercoil-Struktur aufweisen, liegt bei >100 U.
Abwesenheit von RNasen
4 μg MS2-RNA werden 4 Stunden lang bei +37 °C mit T7-RNA-Polymerase in 50 μL Testpuffer inkubiert. Die Anzahl der Enzymeinheiten, die keine Zersetzung der MS2-RNA aufweisen, liegt bei >100 U.
Leistung bei Transkriptions-Assays
T7-RNA-Polymerase wird im SP6/T7-Transkriptions-Kit (Bestell- Nr. 10 999 644 001) einem Funktionstest unterzogen. Die Beimischungsquote im Standard-Assay mit 0,5 μg pSPT19-neo-DNA linearisiert mit EcoRI und 50 mCi [alpha-32P] CTP, [400 Ci/mmol (15 TBq/mmol)] erzeugt >50 % der Eingangsradioaktivität in 20 Minuten.
Eine Einheit ist die Enzymaktivität, die 1 nmol CMP innerhalb von 60 Minuten bei +37 °C in säurefällbare RNA einbaut.
Volumenaktivität: ≥20 U/μL
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Roche hat 10x konzentrierte RNA-Markierungsmischungen, die spezifisch für die DIG- oder Biotin-Markierung konzipiert wurden. Diese Mischungen funktionieren gut mit T7-RNA-Polymerase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RPOLT3-RORPOLSP6-ROTAQN-RO
Gene Information
Escherichia coli ... T7p07(1261050)
Gene Information
Escherichia coli ... rpoB(948488)
Gene Information
Escherichia coli ... rpoB(948488)
Gene Information
-
assay
100% (SDS-PAGE)
assay
100% (SDS-PAGE)
assay
100% (SDS-PAGE)
assay
-
technique(s)
Northern blotting: suitable, hybridization: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
DNA sequencing: suitable, Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable, hybridization: suitable
technique(s)
DNA sequencing: suitable, Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
PCR: suitable
specific activity
≥20 U/μL
specific activity
≥20 U/μL
specific activity
≥20 U/μL
specific activity
-
biological source
Escherichia coli (BL 21/pAR 1219)
biological source
Escherichia coli (HB101)
biological source
Escherichia coli (BL 21/pSR3)
biological source
bacterial (Thermus aquaticus BM)
application(s)
life science and biopharma
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
Still not finding the right product?
Explore all of our products under T7-RNA-Polymerase
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • T7 RNA Polymerase, in buffer, pH 7.9 ≥20 U/μl
  • Transcription Buffer 10x concentrated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)