Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
yeast
form
lyophilized
specific activity
~20 units/mg protein (At 25 °C with acetaldehyde as the substrate.)
packaging
pkg of 250 U
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.75
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
2-8°C
General description
Aldehyddehydrogenase (ALDH) ist ein lösliches Enzym, dessen Aktivität von Kaliumionen und Cystein abhängt.[1] Die ALDH-Familie umfasst beim Menschen 19 Gene. Das ALDH-Gen wird im Kern, Zytosol, Mitochondrium und endoplasmatischen Retikulum der Zelle exprimiert. ALDH ist eine Komponente von Nicotinamidadenindinukleotid(NADH)- und Nicotinamidadenindinukleotidphosphat(NADPH)-Recyclingsystemen.
Application
Aldehyddehydrogenase wird für die Bewertung von faseroptischen Biosensoren zur Messung von Acetaldehyd (AcH) in Flüssigphase (AcH-Biosensor) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Aldehyddehydrogenase (ALDH) reguliert das nicht-P450-Aldehydreduktions-Enzymsystem. Es schützt die Zelle vor den Auswirkungen von toxischen Aldehyden. Mutationen dieses Gens stehen mit dem Sjögren-Larsson-Syndrom, dem Larsson-Syndrom, der Typ-II-Hyperprolinämie und mit Krebs in Zusammenhang. ALDH ist an der Oxidation von Aldehyden zu Säuren beteiligt. ALDH-2 verringert kardiale Ischämie, die aufgrund von Myokardinfarkten oder nach Herzoperationen auftritt.
Physical form
Das Enzym wird mit Kaliumphosphatpuffer stabilisiert, pH-Wert etwa 6.
Analysis Note
Verunreinigungen: <0,01 % „NADH-Oxidase“, jeweils ADH und LDH
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast | biological source yeast | biological source - | biological source - |
| specific activity ~20 units/mg protein (At 25 °C with acetaldehyde as the substrate.) | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥19 units/mg protein | specific activity ≥2.0 units/mg protein |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized solid | form lyophilized powder |
| optimum pH 8.75 | optimum pH - | optimum pH - | optimum pH - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Yeast Aldehyde Dehydrogenase II. PROPERTIES OF THE HOMOGENEOUS ENZYME PREPARATIONS
Charles R. Steinman and WILLIAM B. JAKOBY
The Journal of Biological Chemistry, 243(4), 730-734 (1965)
Kenta Iitani et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 23(13) (2023-07-14)
The molecule 2-nonenal is renowned as the origin of unpleasant human aging-related body odor that can potentially indicate age-related metabolic changes. Most 2-nonenal measurements rely on chromatographic analytical systems, which pose challenges in terms of daily usage and the ability
Improved sensitivity of acetaldehyde biosensor by detecting ADH reverse reaction-mediated NADH fluoro-quenching for wine evaluation
Iitani K, et al.
ACS sensors, 2(7), 940-946 (2017)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 10171832001 | 04061838668455 |