Fortfahren mit
A9770
Aldehyd-Dehydrogenase, Kalium-aktiviert aus Hefe
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Synonym(e):
ALDH, CoA-unabhängige Aldehyddehydrogenase, m-Methylbenzaldehyd-Dehydrogenase, Aldehyd:NAD[P]+-Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 581,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-846-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥10 units/mg protein
Biological source:
yeast
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
yeast
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed. Dry)
color
white
UniProt accession no.
foreign activity
NADH oxidase ≤0.01%, NADPH oxidase ≤0.01%, alcohol dehydrogenase ≤0.01%, lactic dehydrogenase ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
Aldehyddehydrogenase aus Hefe wird zur Katalyse der Oxidation eines breiten Spektrums an Substraten verwendet, z. B. für Acetaldehyd, Formaldehyd, Propionaldehyd, n-Butylaldehyd, Isobutylaldehyd, n-Valeraldehyd, Caproaldehyd, Benzaldehyd, Glycoaldehyd, D-Glyceraldehyd, Malonsemialdehyd und Bernsteinsäurealdehyd. Aldehyddehydrogenase aus Hefe wurde verwendet, um die Erzeugung von Ethanol und Isobutanol zu untersuchen. Aldehyddehydrogenase von Sigma wurde zusammen mit Alkoholdehydrogenase verwendet, um die Ethanolproduktion während der Charakterisierung des glykolytischen Stoffwechsels und Ionentransports in Candida albicans zu messen.
Die Familie der Aldehyddehydrogenase (ALDH) umfasst beim Menschen 19 Gene. Sie kommt im Kern, Zytosol, Mitochondrium und endoplasmatischen Retikulum der Zelle vor.
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Application
Aldehyddehydrogenase, kaliumaktiviert, aus Hefe wird wie folgt verwendet:
  • zur Enzymimmobilisierung und zur Oxidation von Formaldehyd zu Formiat
  • zur Untersuchung der funktionellen Beziehung mit Hydrazon
  • zum Messen der Ethanolproduktion[1].
Biochem/physiol Actions
Aldehyddehydrogenase ist ein Tetramer, das viele verschiedene Isoformen aufweist. Aldehyddehydrogenase wird durch Propylharnstoff, Crotonaldehyd, n-Propylisocyanat, Cyclohexylisocyanat, 1-n-Propyl-1-[(4-chlorphenyl)sulphonyl]-3-n-propylharnstoff und 1-Methyl-1-[(4-chlorphenyl)sulphonyl]-3-n-propylharnstoff gehemmt. Das in 0,01 M Pyrophosphatpuffer geprüfte Enzym zeigt ein scharfes Optimum bei einem pH-Wert von etwa 9,3, mit Acetaldehyd als Substrat.[2]
Aldehyddehydrogenase (ALDH) moduliert das Nicht-P450-Aldehydreduktions-Enzymsystem. Es schützt die Zelle vor den Auswirkungen von toxischen Aldehyden. Mutationen dieses Gens führen zu Sjögren-Larsson-Syndrom, Larsson-Syndrom, Typ-II-Hyperprolinämie und Krebs. ALDH-2 senkt die Herzischämie, die aufgrund von Myokardinfarkt oder nach einer Herzoperation auftritt. Aldehyddehydrogenase (ALDH) ist an der Funktion von regulatorischen T-Zellen beteiligt, die Teil des Immunsystems sind. Sie ist auch an der zellulären Entgiftung und dem Aminosäurenmetabolismus beteiligt und schützt Zellen vor Schäden durch Ultraviolett(UV)-Strahlung. ALDH spielt eine Rolle bei der Biosynthese und Signalisierung von Retinsäure.[3]
Physical form
Enthält Kaliumphosphatsalze
Other Notes
Eine Einheit oxidiert bei einem pH-Wert von 8,0 und 25 °C je Minute 1 Mikromol Acetaldehyd zu Essigsäure.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10171832001A6338126925
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
~20 units/mg protein (At 25 °C with acetaldehyde as the substrate.)
specific activity
≥2.0 units/mg protein
specific activity
≥19 units/mg protein
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
storage condition
(Tightly closed. Dry)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
UniProt accession no.
A0A3G3NDH9, S5RK20, S5RCH3, S5S176
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. how to dissolve this enzyme and which solvent to use. Please share the protocol
    1 answer
    1. This enzyme is soluble in aqueous buffers and water, at 20 mg/mL. This material may also be prepared 100 mM Tris HCl buffer, pH 8.0, containing 0.02% BSA (0.3 mg/ml), yielding a clear, colorless solution.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight of Aldehyde Dehydrogenase, potassium-activated from baker's yeast (S. cerevisiae), product A9770?
    1 answer
    1. Aldehyde dehydrogenase from bakers yeast, product A9770, is a tetramer consisting of subunits of 57 kDa. The molecular weights of its monomer, dimer, trimer, and tetramer are 57 kDa, 114 kDa, 171 kDa, and 228 kDa respectively. The monomers are thought to be assembled into tetramers in a heterologous square arrangement.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.