Fortfahren mit
126925
Aldehyddehydrogenase, Hefe
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, CAS 9028-88-0, is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid.
Synonym(e):
Aldehyddehydrogenase, Hefe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥19 units/mg protein
€ 272,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥19 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
aqueous buffer: soluble
foreign activity
NADH oxidase ≤0.01 U/mg, alcohol dehydrogenase ≤0.01 U/mg, lactate dehydrogenase ≤0.01 U/mg, oxidase ≤0.01 U/mg
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Native Aldehyddehydrogenase aus Hefe. Katalysiert die Oxidation von Acetaldehyd zu Essigsäure. Nützlich für die Bestimmung des Aldehydgehalts. Optimaler pH-Wert 8,75.
Preparation Note
Stellen Sie Stammlösungen direkt vor dem Gebrauch her.
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 8,0 1,0 µmol Acetaldehyd zu Essigsäure oxidiert.
Tamaki, N., et al. 1977. J. Biochem (Tokio)82, 73.
Black, S., et al. 1955. Methods Enzymol.1, 508.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10171832001A6338A9770
specific activity
≥19 units/mg protein
specific activity
~20 units/mg protein (At 25 °C with acetaldehyde as the substrate.)
specific activity
≥2.0 units/mg protein
specific activity
≥10 units/mg protein
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
(Tightly closed. Dry)
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c